Imprimer
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53100-1G PC53100-25G PC53100-5G
APOSPC53100-1GEA 65.4 EUR
APOSPC53100-1G APOSPC53100-25G APOSPC53100-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzaldehyde
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847153
Numéro CAS: 1214379-56-2