Imprimer
3-(Trifluoromethoxy)propan-1-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC53096-1G PC53096-250MG PC53096-500MG
APOSPC53096-1GEA 931 EUR
APOSPC53096-1G APOSPC53096-250MG APOSPC53096-500MG
3-(Trifluoromethoxy)propan-1-ol 97%
3-(Trifluoromethoxy)propan-1-ol
Formule: C₄H₇F₃O₂
Poids moléculaire: 144.092 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13186654
Numéro CAS: 949009-61-4