Imprimer
4-(Trifluoroacetyl)phenacyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4'-(Bromoacetyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-[4-(Bromoacetyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC53051-1G PC53051-250MG PC53051-5G
APOSPC53051-1GEA 109 EUR
APOSPC53051-1G APOSPC53051-250MG APOSPC53051-5G
4-(Trifluoroacetyl)phenacyl bromide
4-(Trifluoroacetyl)phenacyl bromide
Formule: C₁₀H₆BrF₃O₂
Poids moléculaire: 295.053 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28963745
Numéro CAS: 1980063-91-9
UN: 3261
ADR: 8 III