Imprimer
Perfluoro(3-ethylpentane)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,1,1,2,2,3,4,4,5,5,5-Undecafluoro-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)pentane, Flutec PP70
PC53050-1G PC53050-5G
APOSPC53050-1GEA 94.8 EUR
APOSPC53050-1G APOSPC53050-5G
Perfluoro(3-ethylpentane)
Perfluoro(3-ethylpentane)
Formule: C₇F₁₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28900770
Numéro CAS: 2690-05-3