Imprimer
Bromo(difluoro)acetic anhydride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-2,2-difluoroacetyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate
PC53049-25G PC53049-100G PC53049-5G
APOSPC53049-25GEA 114 EUR
APOSPC53049-25G APOSPC53049-100G APOSPC53049-5G
Bromo(difluoro)acetic anhydride
Bromo(difluoro)acetic anhydride
Formule: C₄Br₂F₄O₃
Point d'ébullition: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24842567
Numéro CAS: 7601-98-1
UN: 3265
ADR: 8,II