Imprimer
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC53048-1G PC53048-5G
APOSPC53048-1GEA 514 EUR
APOSPC53048-1G APOSPC53048-5G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₅F₄IO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28963744
Numéro CAS: 1935452-03-1
UN: 3265
ADR: 8,III