Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC53047-1G PC53047-5G
APOSPC53047-1GEA 188 EUR
APOSPC53047-1G APOSPC53047-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₅BrF₄O₃S
Poids moléculaire: 337.086 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28963743
Numéro CAS: 1936290-01-5
UN: 3265
ADR: 8 III