Imprimer
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53046-100MG PC53046-250MG
APOSPC53046-100MGEA 575 EUR
APOSPC53046-100MG APOSPC53046-250MG
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formule: C₅H₈FN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28963742
Numéro CAS: 1826900-79-1