Imprimer
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrobenzene
PC53041-1G PC53041-250MG
APOSPC53041-1GEA 165 EUR
APOSPC53041-1G APOSPC53041-250MG
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene 95+%
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Poids moléculaire: 237.986 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840797
Numéro CAS: 884495-47-0