Imprimer
Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53039-1G PC53039-250MG PC53039-5G
APOSPC53039-1GEA 859 EUR
APOSPC53039-1G APOSPC53039-250MG APOSPC53039-5G
Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₅F₅O₂
Poids moléculaire: 240.127 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22393602
Numéro CAS: 1823296-98-5