5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-Bromo-5-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule:
C₈H₃BrFNO₃ Poids moléculaire: 260.017 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28897196 Numéro CAS: 1935441-96-5 |