6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄F₄N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28155024 Numéro CAS: 1360936-21-5 |