Imprimer
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-2-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene, 4-Fluoro-2-nitrophenyl 2,2,2-trifluoroethyl ether, 2-Nitro-β,β,β,4-tetrafluorophenetole
PC53031-1G PC53031-5G
APOSPC53031-1GEA 406 EUR
APOSPC53031-1G APOSPC53031-5G
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Formule: C₈H₅F₄NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28155023
Numéro CAS: 334929-98-5