Imprimer
3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenacyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-(3-bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC53028-1G PC53028-5G
APOSPC53028-1GEA 480 EUR
APOSPC53028-1G APOSPC53028-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenacyl bromide
3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₄Br₂ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28155021
Numéro CAS: 1805575-98-7
UN: 3261
ADR: 8,III