Imprimer
3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53027-1G PC53027-5G PC53027-250MG
APOSPC53027-1GEA 488 EUR
APOSPC53027-1G APOSPC53027-5G APOSPC53027-250MG
3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28140553
Numéro CAS: 1704367-13-4