Imprimer
Methyl 3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53024-1G PC53024-5G
APOSPC53024-1GEA 65.4 EUR
APOSPC53024-1G APOSPC53024-5G
Methyl 3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrClFO₂
Poids moléculaire: 267.48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28140551
Numéro CAS: 1784053-31-1