Imprimer
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53023-1G PC53023-5G
APOSPC53023-1GEA 200 EUR
APOSPC53023-1G APOSPC53023-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, tech
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28140550
Numéro CAS: 1702023-23-1