Imprimer
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
PC53018-1G PC53018-250MG PC53018-5G
APOSPC53018-1GEA 290 EUR
APOSPC53018-1G APOSPC53018-250MG APOSPC53018-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrClFI
Poids moléculaire: 335.34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28140548
Numéro CAS: 1820649-92-0