Methyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₅F₃O₃ Point d'ébullition: 57…59 °C ( 120 mm Hg) Point éclair: 38 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28054295 Numéro CAS: 156783-95-8 UN: 1993 ADR: 3,III |