Imprimer
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53008-5G PC53008-1G PC53008-250MG
APOSPC53008-5GEA 219 EUR
APOSPC53008-5G APOSPC53008-1G APOSPC53008-250MG
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 95+%
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formule: C₉H₅F₃O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03839994
Numéro CAS: 886363-40-2
UN: 1993
ADR: 3,III