Imprimer
2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC530060-1G PC530060-500MG
APOSPC530060-1GEA 522 EUR
APOSPC530060-1G APOSPC530060-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine
Formule: C₁₃H₁₂FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04971088
Numéro CAS: 869945-30-2