Imprimer
2'-(Trifluoromethyl)-biphenyl-4-methanamine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC530057-1G PC530057-500MG
APOSPC530057-1GEA 654 EUR
APOSPC530057-1G APOSPC530057-500MG
2'-(Trifluoromethyl)-biphenyl-4-methanamine hydrochloride 97%
2'-(Trifluoromethyl)-biphenyl-4-methanamine hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₂F₃N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31536877
Numéro CAS: 472964-20-8