Imprimer
4-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC530053-1G PC530053-500MG
APOSPC530053-1GEA 568 EUR
APOSPC530053-1G APOSPC530053-500MG
4-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol hydrochloride 97%
4-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₄F₃NO·ClH
Poids moléculaire: 281.702 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28064040
Numéro CAS: 69908-12-9