Imprimer
4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC530052-1G PC530052-250MG PC530052-500MG
APOSPC530052-1GEA 806 EUR
APOSPC530052-1G APOSPC530052-250MG APOSPC530052-500MG
4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅F₂N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28144979
Numéro CAS: 203860-02-0