Imprimer
(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC530051-1G PC530051-250MG
APOSPC530051-1GEA 818 EUR
APOSPC530051-1G APOSPC530051-250MG
(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol
Formule: C₉H₁₂FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17214664
Numéro CAS: 938462-29-4