Imprimer
(S)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC530047-1G PC530047-250MG PC530047-500MG
APOSPC530047-1GEA 870 EUR
APOSPC530047-1G APOSPC530047-250MG APOSPC530047-500MG
(S)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol
Formule: C₉H₁₂FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17214637
Numéro CAS: 200267-65-8