Imprimer
b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Amino-2-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanol
PC530046-1G PC530046-250MG
APOSPC530046-1GEA 695 EUR
APOSPC530046-1G APOSPC530046-250MG
b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol 97%
b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol
Formule: C₈H₉ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16040267
Numéro CAS: 1250241-63-4