(R)-b-Amino-3-fluoro-benzeneethanol 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₀FNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09256371 Numéro CAS: 1213968-04-7 |