6-Fluoro-L-tryptophan 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Trp(6-F)-OH, (S)-2-Amino-3-(6-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Formule:
C₁₁H₁₁FN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00137731 Numéro CAS: 19310-00-0 |