Imprimer
7-Fluoro-DL-tryptophan 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-DL-Trp(7-F)-OH, 2-Amino-3-(7-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
PC530034-1G PC530034-250MG
APOSPC530034-1GEA 470 EUR
APOSPC530034-1G APOSPC530034-250MG
7-Fluoro-DL-tryptophan 97%
7-Fluoro-DL-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264339
Numéro CAS: 53314-95-7