Imprimer
7-Fluoro-D-tryptophan 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC530033-1G PC530033-250MG PC530033-500MG
APOSPC530033-1GEA 980 EUR
APOSPC530033-1G APOSPC530033-250MG APOSPC530033-500MG
7-Fluoro-D-tryptophan 97%
7-Fluoro-D-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264338
Numéro CAS: 138514-98-4