Imprimer
1-Boc-4-(4-fluorophenyl)-4-carboxypiperidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC530029-1G PC530029-250MG PC530029-500MG
APOSPC530029-1GEA 525 EUR
APOSPC530029-1G APOSPC530029-250MG APOSPC530029-500MG
1-Boc-4-(4-fluorophenyl)-4-carboxypiperidine 97%
1-Boc-4-(4-fluorophenyl)-4-carboxypiperidine
Formule: C₁₇H₂₂FNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05861568
Numéro CAS: 644981-89-5