Imprimer
3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC530025-1G PC530025-250MG PC530025-500MG
APOSPC530025-1GEA 699 EUR
APOSPC530025-1G APOSPC530025-250MG APOSPC530025-500MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18071794
Numéro CAS: 1236862-38-6