Imprimer
(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroacrolein, (2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroacrylaldehyde
PC53002-1G PC53002-5G
APOSPC53002-1GEA 139 EUR
APOSPC53002-1G APOSPC53002-5G
(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal 95%
(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal
Formule: C₇H₁₂FNO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18633001
Numéro CAS: 152873-64-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III