Imprimer
(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid
PC530016-1G PC530016-5G
APOSPC530016-1GEA 59.6 EUR
APOSPC530016-1G APOSPC530016-5G
(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric acid 97%
(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric acid
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363507
Numéro CAS: 936630-57-8