Imprimer
(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid
PC530014-1G PC530014-5G
APOSPC530014-1GEA 140 EUR
APOSPC530014-1G APOSPC530014-5G
(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Poids moléculaire: 183.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04113656
Numéro CAS: 723284-81-9