Imprimer
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC530010-1G PC530010-5G
APOSPC530010-1GEA 69.6 EUR
APOSPC530010-1G APOSPC530010-5G
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840458
Numéro CAS: 151911-33-0