Imprimer
(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
PC530009-1G PC530009-5G
APOSPC530009-1GEA 172 EUR
APOSPC530009-1G APOSPC530009-5G
(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Poids moléculaire: 183.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840459
Numéro CAS: 151911-23-8