Imprimer
4-Fluoro-DL-homophenylalanine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC530008-1G PC530008-250MG PC530008-500MG
APOSPC530008-1GEA 654 EUR
APOSPC530008-1G APOSPC530008-250MG APOSPC530008-500MG
4-Fluoro-DL-homophenylalanine 97%
4-Fluoro-DL-homophenylalanine
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07372156
Numéro CAS: 225233-79-4