Imprimer
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC52826-1G PC52826-250MG
APOSPC52826-1GEA 783 EUR
APOSPC52826-1G APOSPC52826-250MG
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 95%
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₄BCl₂F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2304546-23-2