Imprimer
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Carboxy-2-iodo-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Carboxy-2-iodobenzotrifluoride
PC5275-1G PC5275-5G
APOSPC5275-1GEA 165 EUR
APOSPC5275-1G APOSPC5275-5G
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃IO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08059374
Numéro CAS: 766473-89-6