Imprimer
Methyl 4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC52715-1G PC52715-250MG PC52715-5G
APOSPC52715-1GEA 387 EUR
APOSPC52715-1G APOSPC52715-250MG APOSPC52715-5G
Methyl 4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrClFO₂
Poids moléculaire: 267.48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23707535
Numéro CAS: 1427390-96-2