4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₃BrClFO Poids moléculaire: 237.454 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28733869 Numéro CAS: 1780699-03-7 |