Imprimer
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC52713-1G PC52713-250MG PC52713-5G
APOSPC52713-1GEA 527 EUR
APOSPC52713-1G APOSPC52713-250MG APOSPC52713-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzoic acid 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Poids moléculaire: 253.453 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28733905
Numéro CAS: 1807036-03-8