Imprimer
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC52712-1G PC52712-250MG PC52712-5G
APOSPC52712-1GEA 306 EUR
APOSPC52712-1G APOSPC52712-250MG APOSPC52712-5G
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzonitrile
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₄F₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32647610
Numéro CAS: 2414146-37-3