Imprimer
3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC5269-1G PC5269-250MG
APOSPC5269-1GEA 244 EUR
APOSPC5269-1G APOSPC5269-250MG
3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
Formule: C₇H₆F₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08532490
Numéro CAS: 72534-45-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III