Ethyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(Ethoxycarbonyl)-4-methyl-1,1,1-trifluoropent-4-en-2-ol
Formule:
C₉H₁₃F₃O₃ Point d'ébullition: 46 °C (2,3 mm Hg) Densité: 1,194 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08532486 Numéro CAS: 217195-91-0 |