Imprimer
2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Formyl-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
PC5251-100MG PC5251-1G PC5251-250MG
APOSPC5251-100MGEA 116 EUR
APOSPC5251-100MG APOSPC5251-1G APOSPC5251-250MG
2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₇H₅F₅O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11501046
Numéro CAS: 1159512-31-8