Imprimer
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
PC52474-1G PC52474-5G PC52474-25G
APOSPC52474-1GEA 132 EUR
APOSPC52474-1G APOSPC52474-5G APOSPC52474-25G
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 95%
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₁H₈F₆O₂
Poids moléculaire: 286.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674033
Numéro CAS: 181772-16-7