Imprimer
3-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]propionic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC52473-1G PC52473-250MG PC52473-5G
APOSPC52473-1GEA 522 EUR
APOSPC52473-1G APOSPC52473-250MG APOSPC52473-5G
3-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]propionic acid 95%
3-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₃
Poids moléculaire: 216.181 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09951709
Numéro CAS: 1017030-88-4